Documentos clave
491764
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells (Synechococcus sp.)
unlabeled
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Nivel de calidad
disponibilidad
not available in Japan
técnicas
protein expression: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)