Merck
491640
Sigma-Aldrich
Acetic acid-17O2
20 atom % 17O
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C17O2H
Número de CAS:
Peso molecular:
62.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
20 atom % 17O
Nivel de calidad
mol peso
60.46 by atom % calculation (10 atom % 17O)
índice de refracción
n20/D 1.3715 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
densidad
1.056 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CC([17OH])=[17O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+1,4+1
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-CQDYUVAPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)