Merck
491098
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13C6H4(NO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
densidad
1.416 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c]([13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
WDCYWAQPCXBPJA-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)