Merck
490601
Sigma-Aldrich
Propane-d8
99 atom % D
Sinónimos:
Perdeuteropropane
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2CD3
Número de CAS:
Peso molecular:
52.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
densidad de vapor
1.5 (vs air)
presión de vapor
8.42 atm ( 21.1 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
bp
−42.1 °C (lit.)
mp
−188 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
Clave InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-AUOAYUKBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
válvula de control
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-155.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-104 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)