490563
Potassium thiocyanate-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Thiocyanic-13C acid
About This Item
Fórmula lineal:
KS13CN
Número de CAS:
Peso molecular:
98.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
mp
173 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[K+].[S-][13C]#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1;
Clave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-YTBWXGASSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?