Merck
489417
Sigma-Aldrich
Formaldehyde-13C solution
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled formaldehyde solution, 13C Labeled formalin solution, Formalin-13C
About This Item
Fórmula lineal:
H13CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
31.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352501
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
presión de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
liquid
concentración
20 wt. % in H2O
técnicas
protein expression: suitable
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H][13C]([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1
Clave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)