Merck
489220
Sigma-Aldrich
Ethane-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
32.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
1.05 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
37.95 atm ( 21.1 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
temp. de autoignición
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3][13CH3]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1+1,2+1
Clave InChI
OTMSDBZUPAUEDD-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)