Merck
488739
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine-1-13C hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5H13NO5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
216.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cl.N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[13CH]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1/i6+1;
Clave InChI
QKPLRMLTKYXDST-GVSDTCGFSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)