Merck
487546
Sigma-Aldrich
Benzyldiphenylphosphine
≥95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2P(C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
276.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
77-83 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P/c1-4-10-17(11-5-1)16-20(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2
Clave InChI
UZCPNEBHTFYJNY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for:
  • Suzuki cross-coupling
  • Antiarthritic agent (inhibitor of cathepsin B)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)