Merck
487457
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N
Sinónimos:
1,4-Butanediamine-15N2 dihydrochloride, Putrescine-15N2 dihydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
H215NCH2CH2CH2CH215NH2·2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
163.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl.Cl.[15NH2]CCCC[15NH2]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i5+1,6+1;;
Clave InChI
XXWCODXIQWIHQN-IPZVDCBLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)