487007
Poly(ethylene-d4)
98 atom % D
Sinónimos:
Deuterated polyethylene
About This Item
Fórmula lineal:
(-CD2CD2-)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
130-145 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
Clave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?