485128
Benzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
1.0-2.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
alcohol
cadena SMILES
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H8O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5,8H,6H2
Clave InChI
OMCHBRGCBUQBNU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)