482617
(R)-(−)-6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −49°, c = 1.8 in acetic acid
mp
195-199 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1cc2c(c(c(cc2)O)c3c4c(cc(cc4)Br)ccc3O)cc1
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
Clave InChI
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)