Merck
47952
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-Abz-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
3-(Fmoc-amino)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
359.37
Beilstein:
7226236
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-6-5-7-15(12-14)23-22(26)27-13-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
Clave InChI
VFXDSSUGFNVDJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)