479462
Diphenyltin(IV) oxide
97%
Sinónimos:
Oxodiphenyltin(IV)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
320 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O=[Sn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.O.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;/h2*1-5H;;
Clave InChI
VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?