478164
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
33-36 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-8-3-7(10-6-11)4-9(5-8)13-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
LEKQOUWMYSIQII-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?