470198
2-(Isopropylamino)ethanol
70%
Sinónimos:
N-Isopropylethanolamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
70%
impurezas
30% N-isopropyl-2,2′-iminodiethanol
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)NCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(2)6-3-4-7/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RILLZYSZSDGYGV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?