470031
D-Tryptophanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +18.5°, c = 1 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
86-89 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](CO)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2O/c12-9(7-14)5-8-6-13-11-4-2-1-3-10(8)11/h1-4,6,9,13-14H,5,7,12H2/t9-/m1/s1
Clave InChI
UDQCRUSSQAXPJY-SECBINFHSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Liliana Raimundo et al.
British journal of pharmacology, 175(20), 3947-3962 (2018-08-05)
Impairment of the tumour suppressor p53 pathway is a major event in human cancers, making p53 activation one of the most attractive therapeutic strategies to halt cancer. Here, we have identified a new selective p53 activator and investigated its potential
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1