469920
2-Ethynylpyridine
98%
Sinónimos:
2-Pyridinylethyne, 2-Pyridylacetylene, Pyridin-2-ylacetylene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.56 (lit.)
bp
85 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C#Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H5N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h1,3-6H
Clave InChI
NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- poly(2-ethynyl-N-iodopyridinium iodide), via in-situ uncatalyzed polymerization
- poly[2-ethynyl-N-(2-furoyl)pyridinium chloride
- poly[2-ethynyl-N-(propylsulfonate)pyridinium betaine]
- 4-(2′-pyridyl)-1,2,3-triphospholide anion, via reaction with anionic heptaphosphide clusters
- poly[N-(carboxymethyl)-2-ethynylpyridinium bromide], a new water-soluble ionic conjugated polymer
- self-doped ionic conjugated polymer, poly(2-ethynylpyridinimum N-benzoylsulfonate).
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)