Merck
467855
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
ACS reagent, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Cupric nitrate hemi(pentahydrate)
About This Item
Fórmula lineal:
Cu(NO3)2 · 2.5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
232.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
crystalline
impurezas
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2Cu.4NO3.5H2O/c;;4*2-1(3)4;;;;;/h;;;;;;5*1H2/q2*+2;4*-1;;;;;
Clave InChI
IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyzes oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol to produce a polymer which is an important engineering material.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Baesjou, P.J. et al.
Macromolecules, 32, 270-270 (1999)
Derak J James et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(42), 23623-23632 (2015-10-20)
Derivatives of synthetic tetrahedrite, Cu12Sb4S13, are receiving increasing attention in the thermoelectric community due to their exploitation of plentiful, relatively nontoxic elements, combined with a thermoelectric performance that rivals that of PbTe-based compounds. However, traditional synthetic methods require weeks of
Artículos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ver todo