467448
Triethylsilane
97%
Sinónimos:
NSC 93579, Triethylhydrosilane, Triethylsilicon hydride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
densidad
0.728 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[SiH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
AQRLNPVMDITEJU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Synthesis of a spiro-oxindole blocker of Nav1.7 for the treatment of pain
- Redox initiated cationic polymerization
- Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime
- Regioselective reductive coupling of enones and allenes
Catalyst reactivation after catalyst polymerization of styrene
Studies involving the prediction of organosilicon flash points
- A reducing agent in the regioselective reductive coupling of enones and allenes.
- A reagent in the redox initiated cationic polymerization.
- A reagent in catalytic transfer hydrogenation, reduction of alkyl halides and silylation of aromatic C-H bonds, etc.
- As a reagent for the generation of indium hydride (Cl2InH) applicable as a catalyst for the intramolecular cyclization of enynes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
21.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-6 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?