463752
Strontium hydroxide octahydrate
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Strontium dihydroxide octahydrate, Strontium hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
crystals and lumps
impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.