458074
Poly(ethylene glycol) dibenzoate
average Mn ~410
Sinónimos:
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol dibenzoate, Polyoxyethylene dibenzoate
About This Item
Fórmula lineal:
C7H5O(C2H4O)nC7H5O2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
mol peso
average Mn ~410
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.528 (lit.)
bp
217 °C/1 mmHg (lit.)
temperatura de transición
Tg −54 °C
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCO.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)19-11-12-20-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clave InChI
XFDQLDNQZFOAFK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Plasticizer
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?