Merck
454273
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-5-methylhydantoin
97%
Sinónimos:
5-Ethyl-5-methyl-2,4-imidazolidinedione, NSC 1020
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
144-150 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC1(C)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-3-6(2)4(9)7-5(10)8-6/h3H2,1-2H3,(H2,7,8,9,10)
Clave InChI
VSJRBQDMBFFHMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of nociceptin/orphanin FQ analogues
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preferential crystallisation and comparative crystal growth study between pure enantiomer and racemic mixture of a chiral molecule: 5-ethyl-5-methylhydantoin.
Beilles S, et al.
Chemical Engineering Science, 56(7), 2281-2294 (2001)
Palash K Sarker et al.
International journal of molecular sciences, 13(1), 1006-1017 (2012-02-09)
Aqueous solutions of isovaline and its precursor molecule, 5-ethyl-5-methylhydantoin, were irradiated with ultraviolet and γ-ray photons, to evaluate their structural stability against space radiation. The degree of photolysis was measured and irradiation products were identified using chiral, reversed-phase and ion-exchange