450790
Chromium(III) chloride
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Chromic chloride, Chromium trichloride
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
flakes
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)