449881
Cloruro de litio
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Lithium monochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
bp
1383 °C/1 atm (lit.)
mp
605 °C (lit.)
solubilidad
acetone: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
pyridine: soluble(lit.)
cadena SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.