445088
mono-Ethyl malonate
Sinónimos:
(Ethoxycarbonyl)acetic acid, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid, Ethyl hydrogen malonate, Ethyl malonate, Monoethyl hydrogen malonate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
impurezas
<10% ethyl malonate, potassium salt
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of tetramic acids via Dieckmann ring closure
- Organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions
- Conjugation to amino-modified oligonucleotides
- Acylation reactions (acylation agent)
- Indole glyoxylamides for potential Prion disease treatment
- Knoevenagel condensation with aldehydes
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.