Merck
444375
Sigma-Aldrich
N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CONHCH(C6H5)CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
285.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −40°, c = 1.0 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-172 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C16H15NO4/c18-14(16(20)21)13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(19)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,18H,(H,17,19)(H,20,21)/t13-,14+/m0/s1
Clave InChI
HYJVYOWKYPNSTK-UONOGXRCSA-N
Aplicación
The presence of this chiral side chain has proven to be essential for the biological activity of taxol, one of the most promising anticancer agents being investigated. The challenging synthesis of taxol has stimulated interest in the attachment of the C-13 side chain to naturally derived taxanes like baccatin III.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ojima, I. et al.
Tetrahedron, 48, 6985-6985 (1992)
Kingston, D.G.I. et al.
Journal of Natural Products, 53, 1-1 (1990)
Mangatal, L. et al.
Tetrahedron, 45, 4177-4177 (1989)
Taxol: twenty years later, the story unfolds.
E K Rowinsky et al.
Journal of the National Cancer Institute, 83(24), 1778-1781 (1991-12-18)
Ojima, I. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 4149-4149 (1993)