440175
Trimethoxymethylsilane
95%
Sinónimos:
MTMS, Methyltrimethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
impurezas
3% methyl alcohol
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
densidad
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
Clave InChI
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Monolithic silica columns with various skeleton sizes for capillary liquid chromatography.
- Ionogels, where an ionic liquid is confined within silica-derived networks.
- Monolithic silica aerogels via acid-base sol-gel polymerization.
- Hydrophobic, flexible, and ultralightweight silylated nanocellulose sponges for the selective removal of oil from water.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
48.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.