Merck
438200
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol)
average Mn ~12,000
Sinónimos:
PEG/PPG Copolymer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
viscous liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn ~12,000
índice de refracción
n20/D 1.466
viscosidad
35,000 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
temperatura de transición
pour point 4 °C
solubilidad
H2O: soluble at <70 °C
densidad
1.092 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OCCO.CC(O)CO
Clave InChI
HQPMKSGTIOYHJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Características y beneficios
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Forma física
Dihydroxy functional.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)