437417
Barium thiosulfate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BaS2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
249.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
Formulario
solid
cadena SMILES
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/Ba.H2O3S2/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?