435651
Trimethoxyphenylsilane
≥94%
Sinónimos:
(Trimethoxysilyl)benzene, Phenyltrimethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥94%
Formulario
liquid
impurezas
1-3% methyl alcohol
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
densidad
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Si](OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?