431184
Poly(3,3′,4,4′-biphenyltetracarboxylic dianhydride-co-1,4-phenylenediamine), amic acid solution
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone, electronic grade
About This Item
Productos recomendados
grado
electronic grade
purificado por
filtration through 1.0μm medium
concentración
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone
impurezas
≤10 ppm total metals
índice de refracción
n20/D 1.497
viscosidad
25-30 poise(25 °C, Brookfield)(lit.)
bp
202 °C
temperatura de transición
Tg >400 °C (imide)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 ppm
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Nc5ccc(cc5)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)c3cc4c(cc3)C(=O)OC4=O)C1=O
InChI
1S/C16H6O6.C6H8N2/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H;1-4H,7-8H2
Clave InChI
MUHWTMKSDCXLLV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?