Merck
429147
Sigma-Aldrich
(Acetylacetonato)dicarbonyliridium(I)
Sinónimos:
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium
About This Item
Fórmula lineal:
Ir(acac)(CO2)
Número de CAS:
Peso molecular:
347.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: iridium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Ir]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Ir/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
Clave InChI
DFIAYCFHPDOZLK-FGSKAQBVSA-M
Aplicación
Catalyst for isomerization and anti-Markovnikov arylation of olefins
Reactant for:
  • Oxidative addition of perfluoroalkyl iodides
  • Synthesis of iridium heterocycles
  • Scaffolding of iridium complexes
  • Metal carbonyl cluster synthesis
  • Mixed-bridged bimetallic d8 complex synthesis
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)