Merck
423432
Sigma-Aldrich
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride
95%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH=CHCH2NH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
142.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
125-131 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadena SMILES
Cl.NC\C=C/CCl
InChI
1S/C4H8ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-2H,3-4,6H2;1H/b2-1-;
Clave InChI
ZGCNYBMDGKVWFH-ODZAUARKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride is an alkenyl amine derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)