423335
2-(Methylthio)ethyl methacrylate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2SCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.48 (lit.)
bp
38 °C/0.06 mmHg (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CSCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O2S/c1-6(2)7(8)9-4-5-10-3/h1,4-5H2,2-3H3
Clave InChI
MLGMNVSTCSILMV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Antonio Conde-González et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 108, 110489-110489 (2020-01-12)
Three dimensional synthetic polymer scaffolds have remarkable chemical and mechanical tunability in addition to biocompatibility. However, the chemical and physical space is vast in view of the number of variables that can be altered e.g. chemical composition, porosity, pore size