Merck
422053
Sigma-Aldrich
DBE dibasic ester
Sinónimos:
DBE, Dibasic ester mixture
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=2,3,4)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
698 °F
lim. expl.
8 %
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
196-225 °C (lit.)
densidad
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC.COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4.C6H10O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2;1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3
Clave InChI
QYMFNZIUDRQRSA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Benign Fabrication of Fully Stereocomplex Polylactide with High Molecular Weights via a Thermally Induced Technique.: This study investigates the benign fabrication of high molecular weight stereocomplex polylactide using DBE dibasic ester as a solvent. The focus is on developing eco-friendly solvent alternatives that maintain high purity and performance in polymer production (Chang et al., 2018).
  • A microscopic and ultrastructural evaluation of dibasic esters (DBE) toxicity in rat nasal explants.: This research explores the toxicity of DBE dibasic esters in rat nasal tissues, highlighting the importance of understanding solvent interactions in medical device manufacturing and its implications for safety and efficacy (Trela et al., 1992).
Otras notas
Mixture of dimethyl glutarate, dimethyl succinate and dimethyl adipate
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)