419036
Cellulose acetate butyrate
average Mn ~12,000
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
average Mn ~12,000
Extensión del etiquetado
16-19 wt. % Acetyl
30-35 wt. % Butyryl
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
densidad
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5COC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)O[C@@H]6[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]6OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)COC(=O)CCC.O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC(=
InChI
1S/C44H70O19.C28H38O19.C12H22O11/c1-9-17-29(45)53-25-27-37(57-31(47)19-11-3)39(58-32(48)20-12-4)42(61-35(51)23-15-7)44(56-27)63-38-28(26-54-30(46)18-10-2)55-43(62-36(52)24-16-8)41(60-34(50)22-14-6)40(38)59-33(49)21-13-5;1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40
Clave InChI
WGKMZYZRLDSCLX-OLZTYWLQSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?