Merck
418110
Sigma-Aldrich
Isobutiraldehído
redistilled, ≥99.5%
Sinónimos:
2-Metilpropanal, 2-Metilpropionaldehído
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
605330
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
66 mmHg ( 4.4 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
384 °F
lim. expl.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
índice de refracción
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
solubilidad
60 g/L at 25 °C
densidad
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Isobutyraldehyde has been used to investigate the renewable production of isobutyraldehyde from engineered Escherichia coli. It is also used as reagent during the epoxidation of cis-cyclooctene on iron complexed to acetylacetonate (acac)/silica xerogel.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-11.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iron acetylacetonate complex anchored on silica xerogel polymer.
Brasil MC, et al.
Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 63(2), 135-141 (2005)
The reactions of alkyl radicals. Part 2.-s-propyl radicals from the photolysis of isobutyraldehyde.
Kerr JA and Trotman-Dickenson AF.
Transactions of the Faraday Society, 55, 921-928 (1959)
Oxidative dehydrogenation of isobutyraldehyde to methacrolein over iron phosphate catalyst.
Muneyama E, et al.
J. Mol. Catal., 89(3), 371-381 (1993)
Specific anosmia to isobutyraldehyde: the malty primary odor.
MOORE JE, et al.
Chemical Senses, 2(1), 17-25 (1976)
Hyunwoo Kim et al.
Organic letters, 11(1), 157-160 (2008-12-10)
Addition of isobutyraldehyde to 1,2-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2-diaminoethane (mother diamine) cleanly gives a stable, fused imidazolidine-dihydro-1,3-oxazine ring complex. However, vigorous heating of the fused ring complex gives the diaza-Cope rearrangement product with excellent yield and stereoselectivity. A variety of alkyl aldehydes have been