Merck
414034
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalimide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
192.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
mp
213-215 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-4-2-1-3-5(10(13)14)6(4)8(12)9-7/h1-3H,(H,9,11,12)
Clave InChI
BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
A C Begg et al.
The British journal of radiology, 58(691), 645-654 (1985-07-01)
Two compounds, nitroakridin 3582 (NA) and a 3-nitro-naphthalimide (DM113), have been tested as potential fluorescent markers for hypoxic cells. Cellular fluorescence in three cell lines (V79-379A, WHF1B, EMT6) was measured by flow cytometry and high-performance liquid chromatography (HPLC) after incubating
Jun Yang et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 66(1), 33-42 (2018-09-20)
A nitroreductase-encoded gene from an efficient nitro-reducing bacterium Streptomyces mirabilis DUT001, named snr, was cloned and heterogeneously expressed in Escherichia coli. The purified Streptomyces nitroreductase SNR was a homodimer with an apparent subunit molecular weight of 24 kDa and preferred NADH