412783
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C3H4(CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
densidad
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PWLLZZMFFZUSOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate may be used in the preparation of α-diazo-β-ketoester.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Asymmetric approach to the pentacyclic skeleton of Aspidosperma alkaloids via enantioselective intramolecular 1, 3-dipolar cycloaddition of carbonyl ylides catalyzed by chiral dirhodium (II) carboxylates.
Nambu H, et al.
Tetrahedron Letters, 50(26), 3675-3678 (2009)