409456
Tetrahydrofurfuryl methacrylate
contains 75 ppm HQ as inhibitor, 900 ppm MEHQ as inhibitor, 97%
Sinónimos:
(Tetrahydrofuran-2-yl)methyl methacrylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
75 ppm HQ as inhibitor
900 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
52 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C9H14O3/c1-7(2)9(10)12-6-8-4-3-5-11-8/h8H,1,3-6H2,2H3
Clave InChI
LCXXNKZQVOXMEH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?