409189
Glycerol ethoxylate-co-propoxylate triol
average Mn ~2,600
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
mol peso
average Mn ~2,600
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
densidad
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCO.OCCCO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;4-2-1-3-5;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;4-5H,1-3H2;3-4H,1-2H2
Clave InChI
ZTVLGYSTCFTIBJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)