Merck
407348
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) phenyl ether acrylate
average MN 324, acrylate, phenoxy, 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
Ethoxylated phenyl acrylate, Phenol ethoxylate acrylate, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH2CHCO2(CH2CH2O)nC6H5
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) phenyl ether acrylate, average Mn 324, contains 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
Formulario
viscous liquid
mol peso
average Mn 324
contiene
150-350 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.502
bp
134 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.127 g/mL at 25 °C
Ω-final
phenoxy
α-final
acrylate
cadena SMILES
C=CC(=O)OCCOCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
Clave InChI
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Poly (ethylene glycol) phenyl ether acrylate is hetero-bi functionalized. MEHQ inhibitor prevents auto polymerization.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.