404667
Methyl 3-hydroxy-2-methylenebutyrate
98%
Sinónimos:
Methyl 2-(1-hydroxyethyl)acrylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)C(=CH2)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
91 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C(=C)C(C)O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(5(2)7)6(8)9-3/h5,7H,1H2,2-3H3
Clave InChI
VLCAYQIMSMPEBW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?