Merck
404438
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine
98%
Sinónimos:
(S,S)-Jacobsen’s ligand
About This Item
Fórmula lineal:
[[(CH3)3C]2C6H2-2-(OH)CH=N]2C6H10
Número de CAS:
Peso molecular:
546.83
Beilstein:
5464823
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +315 to 15°, c = 1 in methylene chloride
mp
203-206 °C (lit.)
grupo funcional
imine
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc(\C=N\[C@H]2CCCC[C@@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3/b37-21+,38-22+/t29-,30-/m0/s1
Clave InChI
FYNXDGNCEBQLGC-GTHUDTLPSA-N
Aplicación
(S,S)-(+)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine is a chiral salen-type ligand used for preparing Jacobsen′s catalyst suitable for enantioselective epoxidation of olefins lacking functional groups.
Información legal
Licensed through Research Corporation Technologies
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chang, S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 58, 6939-6939 (1993)
E.N. Jacobsen et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 7063-7063 (1991)
L. Deng et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4320-4320 (1992)
Artículos
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC