398020
1,2-etanoditiol
technical grade, ≥90%
Sinónimos:
1,2-Dimercaptoetano, Ditioglicol, Etileno mercaptano
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
4.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
density
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Síntesis de biarsenicales fluorógenos permeables a la membrana.
- Desarrollo de micromatrices de interacción proteica y cuantificación de las interacciones dominio-péptido en alto rendimiento utilizando péptidos sintéticos marcados con fluorescencia.
- Como insolubilizante en un estudio para evaluar las propiedades estructurales, ópticas y eléctricas de películas de gran calidad de nanocristales de PbSe fabricadas por un método de recubrimiento por inmersión capa por capa (LbL).
- Cuantificación de la extensión de la fosforilación de proteínas utilizando una etiqueta de afinidad codificada por isótopos de fosfoproteína (PhIAT).
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup