Documentos clave
396613
Mercury absorption kit
size 6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
tamaño
6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
Descripción general
Mercurisorb has been proven superior to iodine, coal, powdered zinc, and sulfur blossom for absorbing mercury. Absorbs its own weight in less than five minutes for easy disposal. Kit includes: 100g bottle of Mercurisorb, brush and minishovel, 3 pairs of disposable gloves, container for absorption mixture, disposable pipettes, and a compact PS case.
Información legal
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)