394629
Reacta-Sil™
Mixture of chlorotrimethylsilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, and pyridine (1:2:10)
Formulario
liquid
densidad
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)Cl.c1ccncc1.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2.C5H5N.C3H9ClSi/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-2-4-6-5-3-1;1-5(2,3)4/h7H,1-6H3;1-5H;1-3H3
Clave InChI
MNIBVWDUHGUQIQ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?