Merck
393614
Sigma-Aldrich
m-Tolylboronic acid
97%
Sinónimos:
3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, 3-Tolylboronic acid, m-Boronotoluene, m-Methylbenzeneboronic acid, m-Methylphenylboronic acid, m-Tolueneboronic acid, m-Tolyldihydroxyborane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
135.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
160-162 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Clave InChI
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)